Tantalum(V) methanolate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 865-35-0
Molecular Formula: C5H15O5Ta
Formula Weight: 336.12
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 50°
Boiling Point: 189°/10mm
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00058817
Formula:
C₅H₁₅O₅Ta Punto di ebollizione: 189 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 50 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00058817 CAS Number: 865-35-0 UN: 3181 ADR: 4.1,III |