(±)-α-Terpineol ≥96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
Purity: 96%
CAS No.: 98-55-5
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.24
Flash Point: 90°(194°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.930
Refractive Index: 1.4830
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 31-32°
Boiling Point: 210-219°
Merck Reference: 14,9171
MDL No.: MFCD00001557
A naturally-occuring monoterpene alcohol
Formula:
C₁₀H₁₈O Peso molecolare: 154,25 g/mol Punto di ebollizione: 210…219 °C Punto di fusione: 31…32 °C Densità: 0,930 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001557 CAS Number: 98-55-5 EINECS: 202-680-6 Merck Index: 14,9171 |