Stampa…
4-Methylphthalic anhydride 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
414790250 414790050 414791000
ACRO414790250EA 44.2 EUR
ACRO414790250 ACRO414790050 ACRO414791000
4-Methylphthalic anhydride 96%
4-Methylphthalic anhydride
Formula: C₉H₆O₃
Punto di fusione: 88…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041856
CAS Number: 19438-61-0
EINECS: 243-073-6
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥95 %
Titration by coupling ≥95 %