Stampa…
Ethyl-3-bromopropionate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
409811000 409810250
ACRO409811000EA 134 EUR
ACRO409811000 ACRO409810250
Ethyl-3-bromopropionate 99%
Ethyl-3-bromopropionate
Formula: C₅H₉BrO₂
Punto di ebollizione: 69…71 °C (10 mmHg)
Densità: 1,419 g/cm³
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000251
CAS Number: 539-74-2
EINECS: 208-724-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %