Stampa…
Diethyl terephthalate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
407450250 407451000
ACRO407450250EA 128 EUR
ACRO407450250 ACRO407451000
Diethyl terephthalate 98%
Diethyl terephthalate
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Punto di fusione: 42…45 °C
Flash Pt: 117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039891
CAS Number: 636-09-9
EINECS: 211-249-1
Visualizza i codici
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %