Stampa…
Didecyl phthalate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
407100250 407101000
ACRO407100250EA 72.1 EUR
ACRO407100250 ACRO407101000
Didecyl phthalate 95%
Didecyl phthalate
Formula: C₂₈H₄₆O₄
Peso molecolare: 446,67 g/mol
Punto di ebollizione: 261 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 4 °C
Flash Pt: 232 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041915
CAS Number: 84-77-5
EINECS: 201-561-6
Visualizza i codici
Appearance Clear to hazy yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %