Stampa…
Bis(2-ethylhexyl)adipate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
402460010 402462500 402460025
ACRO402460010EA 36.7 EUR
ACRO402460010 ACRO402462500 ACRO402460025
Bis(2-ethylhexyl)adipate 99%
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Formula: C₂₂H₄₂O₄
Peso molecolare: 370,57 g/mol
Punto di ebollizione: 210…218 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,924 g/cm³
Flash Pt: 196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009496
CAS Number: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA