3-Chlorophthalic anhydride 95+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₃ClO₃ Punto di fusione: 123…126 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023107 CAS Number: 117-21-5 EINECS: 204-179-8 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 122 to 126 °C |
Titration by coupling | ≥95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...