Bis(trifluorometilsolfonil)immide di litio 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₂F₆LiNO₄S₂ Punto di fusione: 234…238 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00210017 CAS Number: 90076-65-6 EINECS: 415-300-0 UN: 2923 ADR: 8,II |
Appearance | Colorless to white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration after Ion exchange | ≥98.5 % |