3-Formyl-6-methoxypyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
Formula:
C₇H₇NO₂ Punto di fusione: 46…54 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02683446 CAS Number: 65873-72-5 |
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 46 to 54 °C |
GC | ≥96.0 % |