Stampa…
Dicyclohexyl phthala 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dicyclohexyl phthalate
375050050 375052500 375050010 375050025
ACRO375050050EA 27.4 EUR
ACRO375050050 ACRO375052500 ACRO375050010 ACRO375050025
Dicyclohexyl phthala 99%
Dicyclohexyl phthala
Formula: C₂₀H₂₆O₄
Peso molecolare: 330,42 g/mol
Punto di ebollizione: 200…235 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 63 °C
Flash Pt: 207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003849
CAS Number: 84-61-7
EINECS: 201-545-9
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥98.5 %