Stampa…
1-Boc-4-hydroxypiperidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
368270050 368270250 368271000
ACRO368270050EA 56.3 EUR
ACRO368270050 ACRO368270250 ACRO368271000
1-Boc-4-hydroxypiperidine 97%
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Punto di fusione: 60…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075174
CAS Number: 109384-19-2
Visualizza i codici
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %