Stampa…
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
367120010 367120050
ACRO367120010EA 46.3 EUR
ACRO367120010 ACRO367120050
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine 98%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Formula: C₁₁H₁₃F₃N₂
Punto di fusione: 89…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040765
CAS Number: 30459-17-7
EINECS: 250-210-3
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
GC ≥97.5 %