Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃F₉O₉S₃Sc Punto di fusione: 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192433 CAS Number: 144026-79-9 UN: 3261 ADR: 8,III |
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥94 % |