Stampa…
Lithium trifluoromethanesulphonate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
358710050 358710250 358711000
ACRO358710050EA 40.7 EUR
ACRO358710050 ACRO358710250 ACRO358711000
Lithium trifluoromethanesulphonate 98%
Lithium trifluoromethanesulphonate
Formula: CF₃LiO₃S
Punto di fusione: 423 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013227
CAS Number: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 4.34 to 4.56 % (Li)