Stampa…
Brij® 98
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
347185000 347181000
ACRO347185000EA 83.8 EUR
ACRO347185000 ACRO347181000
Brij® 98
Brij® 98
Formula: C₅₈H₁₁₆O₂₁
Punto di ebollizione: >100 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 30 °C
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: >150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074369
CAS Number: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2
Visualizza i codici
Appearance White to cream Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
Additional info remark: without antioxidant
Impurity ≤1 ppm (Free ethyleneoxide)
Dioxane ≤10 ppm
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 50 to 65 mg KOH/g