Stampa…
1-Acetylpiperazine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
346830050 346830250
ACRO346830050EA 38.9 EUR
ACRO346830050 ACRO346830250
1-Acetylpiperazine 98%
1-Acetylpiperazine
Formula: C₆H₁₂N₂O
Punto di fusione: 31…34 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058676
CAS Number: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %