Stampa…
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) in water
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Laureth-23, Brij 35
329580010 329581000 329580025
ACRO329580010EA 136 EUR
ACRO329580010 ACRO329581000 ACRO329580025
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) in water
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Formula: (C₂₀H₄₂O₅)n
Densità: 1,03 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043063
CAS Number: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Jelly substance
Assay 29 to 31 %