Stampa…
TAPS (3 - (Tris (idrossimetil) metilammino) Acido propano-1-solfonico) 99+% per biochimica
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
327801000 327800250
ACRO327801000EA 73.1 EUR
ACRO327801000 ACRO327800250
TAPS (3 - (Tris (idrossimetil) metilammino) Acido propano-1-solfonico) 99+% per biochimica
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Formula: C₇H₁₇NO₆S
Peso molecolare: 243,28 g/mol
Punto di fusione: 240 °C (dec.)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007538
CAS Number: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99 %