Stampa…
Chloro(diisopropyl)phosphine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
321550050 321550250
ACRO321550050EA 67.8 EUR
ACRO321550050 ACRO321550250
Chloro(diisopropyl)phosphine 96%
Chloro(diisopropyl)phosphine
Formula: C₆H₁₄ClP
Punto di ebollizione: 69 °C (33 mmHg)
Densità: 0,95 g/cm³
Flash Pt: 3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015027
CAS Number: 40244-90-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 %