Stampa…
(±)-α-Terpineol 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
301610250 301615000 301610025
ACRO301610250EA 26.7 EUR
ACRO301610250 ACRO301615000 ACRO301610025
(±)-α-Terpineol 97+%
(±)-α-Terpineol
Formula: C₁₀H₁₈O
Peso molecolare: 154,25 g/mol
Punto di ebollizione: 214…224 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 31…34 °C
Densità: 0,937 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001557
CAS Number: 98-55-5
EINECS: 202-680-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to white solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Specific gravity (20°C) 0.934 to 0.940