Stampa…
2-Aminoterephthalic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
278030250 278031000
ACRO278030250EA 65.8 EUR
ACRO278030250 ACRO278031000
2-Aminoterephthalic acid 99%
2-Aminoterephthalic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Punto di fusione: 324 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134536
CAS Number: 10312-55-7
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %