Stampa…
Brij® L23 MBAL-PA-(MV)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Laureth-23, Brij 35
228340010 228342500 228345000 228340051
ACRO228340010EA 106 EUR
ACRO228340010 ACRO228342500 ACRO228345000 ACRO228340051
Brij® L23 MBAL-PA-(MV)
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Formula: (C₂₀H₄₂O₅)n
Punto di ebollizione: >100 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 33…40 °C
Flash Pt: >149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043063
CAS Number: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Visualizza i codici
Appearance White Waxy pellets
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Antioxidant without antioxidant
Impurity ≤1 ppm free Ethyleneoxide
Acid value ≤5 mg KOH/g
Hydroxyl value 40 to 60 mg KOH/g