Stampa…
Methyl-3-bromopropionate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
221790500 221791000 221790250
ACRO221790500EA 133 EUR
ACRO221790500 ACRO221791000 ACRO221790250
Methyl-3-bromopropionate 97%
Methyl-3-bromopropionate
Formula: C₄H₇BrO₂
Punto di ebollizione: 64…66 °C (18 mmHg)
Densità: 1,53 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000250
CAS Number: 3395-91-3
EINECS: 222-247-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4565 to 1.4595 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %