Stampa…
Brij® 30
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Brij 30, Laureth-4, Brij L4
216725000 216720025
ACRO216725000EA 84.2 EUR
ACRO216725000 ACRO216720025
Brij® 30
Brij® 30
Formula: C₂₀H₄₂O₅
Peso molecolare: 362,55 g/mol
Punto di fusione: 14 °C
Flash Pt: >149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043063
CAS Number: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 145 to 165 mg KOH/g