Stampa…
Dimethyl-2-aminoterephthalate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethyl aminoterephthalate, 2-Aminodimethyl terephthalate
194780250 194780500
ACRO194780250EA 51.3 EUR
ACRO194780250 ACRO194780500
Dimethyl-2-aminoterephthalate 99%
Dimethyl-2-aminoterephthalate
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
Peso molecolare: 209.2 g/mol
Punto di fusione: 132…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008427
CAS Number: 5372-81-6
EINECS: 226-364-2
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige to light green to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
GC ≥98.5 %