Stampa…
3-Furoic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
172450250 172450050
ACRO172450250EA 160 EUR
ACRO172450250 ACRO172450050
3-Furoic acid 99%
3-Furoic acid
Formula: C₅H₄O₃
Punto di fusione: 121…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005350
CAS Number: 488-93-7
EINECS: 207-689-9
Visualizza i codici
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %