Stampa…
2-Furoyl chloride 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
165381000 165380250
ACRO165381000EA 73.9 EUR
ACRO165381000 ACRO165380250
2-Furoyl chloride 98+%
2-Furoyl chloride
Formula: C₅H₃ClO₂
Peso molecolare: 130,53 g/mol
Punto di ebollizione: 173…174 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,32 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003228
CAS Number: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration RCOCl ≥98.0 %
Impurity ≤2.0 % Free carboxylic acid (as furoic acid)
Free acid (HCl) ≤0.5 %