Stampa…
Tropinone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
140570100 140570050 140570500
ACRO140570100EA 66.5 EUR
ACRO140570100 ACRO140570050 ACRO140570500
Tropinone 99%
Tropinone
Formula: C₈H₁₃NO
Peso molecolare: 139,2 g/mol
Punto di ebollizione: 113 °C (25 mmHg)
Punto di fusione: 41…44 °C
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005549
CAS Number: 532-24-1
EINECS: 208-530-6
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 44 °C
GC ≥98.5 %