Tropine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₅NO Punto di ebollizione: 233 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 62…64 °C Densità: 1,04 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00180667 CAS Number: 120-29-6 EINECS: 204-384-2 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (On dried substance) |