Stampa…
DL-Tropic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-2-phenylpropanoic acid, Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenylhydracrylic acid
140550250 140550050 140551000
ACRO140550250EA 68.2 EUR
ACRO140550250 ACRO140550050 ACRO140551000
DL-Tropic acid 97%
DL-Tropic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166.18 g/mol
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004255
CAS Number: 552-63-6
EINECS: 208-465-3
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 120 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %