Stampa…
Isonicotinaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
131840250 131845000 131841000
ACRO131840250EA 42.1 EUR
ACRO131840250 ACRO131845000 ACRO131841000
Isonicotinaldehyde 98%
Isonicotinaldehyde
Formula: C₆H₅NO
Punto di ebollizione: 77…78 °C (12 mmHg)
Densità: 1,138 g/cm³
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006425
CAS Number: 872-85-5
EINECS: 212-832-3
UN: 1760
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %