Nicotinaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₅NO Punto di ebollizione: 95…97 °C (15 mmHg) Densità: 1,142 g/cm³ Flash Pt: 84 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006382 CAS Number: 500-22-1 EINECS: 207-900-4 UN: 3265 ADR: 8,III |
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
pH | 7.0 to 9.0 |
Titration with HClO4 | 94 to 106 % |