Stampa…
Homophthalic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Carboxymethyl)benzoic acid
120840250 120841000
ACRO120840250EA 33.3 EUR
ACRO120840250 ACRO120841000
Homophthalic acid 98%
Homophthalic acid
Formula: C₉H₈O₄
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di fusione: 178…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004326
CAS Number: 89-51-0
EINECS: 201-913-9
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %