Stampa…
2-Furoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
119820050 119821000 119825000 119820025
ACRO119820050EA 21.5 EUR
ACRO119820050 ACRO119821000 ACRO119825000 ACRO119820025
2-Furoic acid 98%
2-Furoic acid
Formula: C₅H₄O₃
Punto di ebollizione: 230…232 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 129…133 °C
Flash Pt: 137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003238
CAS Number: 88-14-2
EINECS: 201-803-0
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %