Stampa…
Piperidine-N-carbaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
119730010 119732500
ACRO119730010EA 277 EUR
ACRO119730010 ACRO119732500
Piperidine-N-carbaldehyde 99%
Piperidine-N-carbaldehyde
Formula: C₆H₁₁NO
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1,019 g/cm³
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006483
CAS Number: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure