Stampa…
Ethyl vinyl ether 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide
119080010 119080025 119082500
ACRO119080010EA 76.9 EUR
ACRO119080010 ACRO119080025 ACRO119082500
Ethyl vinyl ether 99% stabilizzato
Ethyl vinyl ether
Formula: C₄H₈O
Punto di ebollizione: 36 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –116 °C
Densità: 0,75 g/cm³
Flash Pt: –45 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009248
CAS Number: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
UN: 1302
ADR: 3,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % KOH