Stampa…
α-Acetyl-γ-butyrolactone 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
102491000 102492500 102490010
ACRO102491000EA 46.1 EUR
ACRO102491000 ACRO102492500 ACRO102490010
α-Acetyl-γ-butyrolactone 99+%
α-Acetyl-γ-butyrolactone
Formula: C₆H₈O₃
Punto di ebollizione: 107…108 °C (5 mmHg)
Densità: 1,18 g/cm³
Flash Pt: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005394
CAS Number: 517-23-7
EINECS: 208-235-2
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA