Stampa…
Cicloesano, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
8104.1000EA 63.55 EUR
8104.1000 8104.2500
Cicloesano, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Cicloesano
Formula: C₆H₁₂
Peso molecolare: 84,16 g/mol
Punto di ebollizione: 81 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003814
CAS Number: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=4e419bbbb9505e4f7a2f5682b8e9cc4dcb19d0e9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use min. 99 %
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.02 %