Cicloesano 99+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
Purity: 99+%
CAS No.: 110-82-7
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -18°(-1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.779
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pungent
Melting Point: 6.5°
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1900225
Merck Reference: 14,2723
UN No.: 1145
MDL No.: MFCD00003814
Formula:
C₆H₁₂ Peso molecolare: 84.16 g/mol Punto di ebollizione: 80…81 °C Punto di fusione: 6.5 °C Densità: 0.779 Flash Pt: –18 °C (–1 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS Number: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3 II Merck Index: 14,2723 |