Stampa…
Cicloesano 99+% ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur. per spettroscopia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
406025000 406020025
ACRO406025000EA 57.5 EUR
ACRO406025000 ACRO406020025
Cicloesano 99+% ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur. per spettroscopia
Cicloesano
Formula: C₆H₁₂
Peso molecolare: 84.16 g/mol
Punto di ebollizione: 81 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 6.5 °C
Densità: 0.77 g/cm³
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003814
CAS Number: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
Boiling point 79 to 81 °C
Density (20/20 °C) 0.779 to 0.780
GC ≥99.0 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 passes test