Stampa…
Cicloesano, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
364661000 364660010 364660025 364665000
364661000.EA 25.5 EUR
364661000. 364660010. 364660025. 364665000.
Cicloesano, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Cicloesano
Formula: C₆H₁₂
Punto di ebollizione: 81 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 6,5 °C
Densità: 0,77 g/cm³
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003814
CAS Number: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Acidity ≤0.001 meq/g