Stampa…
Cicloesano 99.8% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
279590010 279590025
ACRO279590010EA 110 EUR
ACRO279590010 ACRO279590025
Cicloesano 99.8% per HPLC
Cicloesano
Formula: C₆H₁₂
Peso molecolare: 84.16 g/mol
Punto di ebollizione: 81
Punto di fusione: 6.5 °C
Densità: 0.77 g/cm³
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003814
CAS Number: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.8 %
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.0002 meq/g