Stampa…
Cicloesano 99+% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
167740010 167740025 167745000
ACRO167740010EA 92.9 EUR
ACRO167740010 ACRO167740025 ACRO167745000
Cicloesano 99+% per spettroscopia
Cicloesano
Formula: C₆H₁₂
Peso molecolare: 84,16 g/mol
Punto di ebollizione: 81 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 6,5 °C
Densità: 0,77 g/cm³
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003814
CAS Number: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=4e419bbbb9505e4f7a2f5682b8e9cc4dcb19d0e9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g