Stampa…
Cycloheptane 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
111010050 111011000 111010250
ACRO111010050EA 30.9 EUR
ACRO111010050 ACRO111011000 ACRO111010250
Cycloheptane 99%
Cycloheptane
Formula: C₇H₁₄
Peso molecolare: 98,19 g/mol
Punto di ebollizione: 118,4 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 0,81 g/cm³
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004147
CAS Number: 291-64-5
EINECS: 206-030-2
UN: 2241
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value 230 to 260 mg KOH/g