Cicloesanolo per sintesi
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Hydroxycyclohexane, Hexahydrophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₁₂O Punto di ebollizione: 161 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 25 °C Densità: 0,947 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003855 CAS Number: 108-93-0 EINECS: 203-630-6 Merck Index: 13,02754 |
|
Solubility | 40 g/l (20 °C) |
Melting Point | 25 °C |
Molar Mass | 100.16 g/mol |
Boiling Point | 161 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.6 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.4656 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2 - 11.2 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (25 °C) |
pH | 6.5 (40 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 300 °C |
Saturation concentration | 5 g/m3 (20 °C) Air |