Cicloesanolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Hydroxycyclohexane, Hexahydrophenol
Purity: 99%
CAS No.: 108-93-0
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 67°(152°F)
Physical Form: Liquid/low-melting solid
Density: 0.951
Refractive Index: 1.4650
Appearance: Colourless
Melting Point: 23-24°
Boiling Point: 160-161°
Beilstein Reference: 906744
Merck Reference: 14,2725
MDL No.: MFCD00003855
Formula:
C₆H₁₂O Peso molecolare: 100,16 g/mol Punto di ebollizione: 160…161 °C Punto di fusione: 23…24 °C Densità: 0,951 Flash Pt: 67 °C (152 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003855 CAS Number: 108-93-0 EINECS: 203-630-6 Merck Index: 14,2725 |