Stampa…
Cicloesanolo 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Hydroxycyclohexane, Hexahydrophenol
147680010 147680025 147680100
ACRO147680010EA 55.3 EUR
ACRO147680010 ACRO147680025 ACRO147680100
Cicloesanolo 98%
Cicloesanolo
Formula: C₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 161 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 23 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003855
CAS Number: 108-93-0
EINECS: 203-630-6
Merck Index: 13,02754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878907005758628f5927d7b0f43a99f57de5ae8&vid=c5d64c7b5d58d205d87b42eb97190b1693d3508a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %