Stampa…
Cyclobutanol 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
168750010 168752500 168750050
ACRO168750010EA 146 EUR
ACRO168750010 ACRO168752500 ACRO168750050
Cyclobutanol 99+%
Cyclobutanol
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72,11 g/mol
Punto di ebollizione: 123…124 °C (733 mmHg)
Densità: 0,921 g/cm³
Flash Pt: 21 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001318
CAS Number: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
UN: 1987
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %