Stampa…
Cyclopropylamine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Aminocyclopropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18017.0010 8.18017.0100
8.18017.0010EA 47.6 EUR
8.18017.0010 8.18017.0100
Cyclopropylamine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylamine
Formula: C₃H₇N
Peso molecolare: 57.1 g/mol
Punto di ebollizione: 49
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0.8131 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 1
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001301
CAS Number: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3 (8) II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -10 °C
Molar Mass 57.09 g/mol
Boiling Point 49 - 50 °C
Flash Point 1 °C
Refractive Index 1.4206 (20 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 275 °C